Få mere at vide
5-Klorovaleroylchlorid, 98%
Artikelnummer. 15432688
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15432688 100 g 100g
15422688 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56237.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 1575-61-7 | C5H8Cl2O | 155,02 g/mol
5-Chlorovaleroylchlorid (5-CVC) er blevet brugt i udviklingen og valideringen af en GC-FID-metode til analyse af urenheder med lavt indhold i 5-CVC. Det er blevet brugt til syntese af anionbytterharpikser ved acylering af polystyren/divinylbenzen og efterfølgende aminering med trimethylamin. Det er almindeligt anvendt som alkyleringsmiddel i syntesen af farmaceutiske mellemprodukter og andre specialkemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Chlorovaleroylchlorid (5-CVC) er blevet brugt i udviklingen og valideringen af en GC-FID-metode til analyse af urenheder med lavt indhold til stede i 5-CVC. Det er blevet brugt til syntese af anionbytterharpikser ved acylering af polystyren/divinylbenzen og efterfølgende aminering med trimethylamin. Det er almindeligt anvendt som alkyleringsmiddel i syntesen af farmaceutiske mellemprodukter og andre specialkemikalier.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler, baser, alkoholer, aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1575-61-7
Molekylær formel C5H8Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 155.02
MDL nummer MFCD00000758
InChI nøgle SVNNWKWHLOJLOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorovaleryl chloride, valeryl chloride, 5-chloro, pentanoyl chloride, 5-chloro, 5-chlorovalerylchloride, 5-chlorovaleroyl chloride, pentanoylchloride, 5-chloro, chlorovaleryl chloride, pubchem10919, 5-chloro-pentanoylchloride, acmc-1cuj1
PubChem CID 74089
IUPAC navn 5-chlorpentanoylchlorid
SMIL ClCCCCC(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chlorovaleroyl chloride
Tæthed 1.2
Kogepunkt 38 °C til 39 °C
Flammepunkt 91 °C (196 °F)
Lineær formel Cl(CH2)4COCl
Brydningsindeks 1.464
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1745182
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 155.02
Procent renhed 98%