Få mere at vide
5-Klorovaleroylchlorid, 98%
Beskrivelse
5-Chlorovaleroylchlorid (5-CVC) er blevet brugt i udviklingen og valideringen af en GC-FID-metode til analyse af urenheder med lavt indhold i 5-CVC. Det er blevet brugt til syntese af anionbytterharpikser ved acylering af polystyren/divinylbenzen og efterfølgende aminering med trimethylamin. Det er almindeligt anvendt som alkyleringsmiddel i syntesen af farmaceutiske mellemprodukter og andre specialkemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-Chlorovaleroylchlorid (5-CVC) er blevet brugt i udviklingen og valideringen af en GC-FID-metode til analyse af urenheder med lavt indhold til stede i 5-CVC. Det er blevet brugt til syntese af anionbytterharpikser ved acylering af polystyren/divinylbenzen og efterfølgende aminering med trimethylamin. Det er almindeligt anvendt som alkyleringsmiddel i syntesen af farmaceutiske mellemprodukter og andre specialkemikalier.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler, baser, alkoholer, aminer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chlorovaleroyl chloride |
| Tæthed | 1.2 |
| Kogepunkt | 38 °C til 39 °C |
| Flammepunkt | 91 °C (196 °F) |
| Lineær formel | Cl(CH2)4COCl |
| Brydningsindeks | 1.464 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1745182 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Vis mere |