Få mere at vide
5-Klorovaleronitril, TRC
Artikelnummer. 30358941
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30358941 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30358941 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4241105G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chlorovaleronitrile
CAS 6280-87-1
Molekylær formel C5H8ClN
Mængde 5 g
Synonym 1-Chloro-4-cyanobutane, 4-Chloro-1-cyanobutane, 5-Chloropentanenitrile, NSC 6156, δ-Chlorovaleronitrile
InChI formel InChI=1S/C5H8ClN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2
SMIL ClCCCCC#N
IUPAC navn 5-chloropentannitril
Molekylvægt (g/mol) 117.58
Formel vægt 117.03