Få mere at vide
5-chlorovaleronitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11394584
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394584 50 g 50g
11384584 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394584 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01413.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6280-87-1
Molekylær formel C5H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 117.58
MDL nummer MFCD00001977
InChI nøgle JSAWFGSXRPCFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorovaleronitrile, pentanenitrile, 5-chloro, 5-chloro-n-valeronitrile, valeronitrile, 5-chloro, 5-chloro valeronitrile, .delta.-chlorovaleronitrile, snxhfhaiuzjp@, 5-chlorovaieronitrile, 4-chlorobutyl cyanide, delta-chlorovaleronitrile
PubChem CID 80474
IUPAC navn 5-chlorpentanenitril
SMIL ClCCCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chlorovaleronitrile
Tæthed 1.447
Kogepunkt 92°C to 93°C (10 mmHg)
Flammepunkt 98°C (208°F)
Brydningsindeks 1.446
Mængde 50 g
FN nummer UN3276
Beilstein 1742079
Formel vægt 117.58
Procent renhed 97%