Få mere at vide
5-chlorovaleronitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10714411 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10714411 5 mL Glasflaske 5ml
10336030 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10714411 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110140050
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 6280-87-1
Molekylær formel C5H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 117.58
MDL nummer MFCD00001977
InChI nøgle JSAWFGSXRPCFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorovaleronitrile, pentanenitrile, 5-chloro, 5-chloro-n-valeronitrile, valeronitrile, 5-chloro, 5-chloro valeronitrile, .delta.-chlorovaleronitrile, snxhfhaiuzjp@, 5-chlorovaieronitrile, 4-chlorobutyl cyanide, delta-chlorovaleronitrile
PubChem CID 80474
IUPAC navn 5-chlorpentanenitril
SMIL ClCCCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chlorovaleronitrile
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 92 °C til 93 °C (10,0 mmHg)
Flammepunkt 98 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl(CH2)4CN
Brydningsindeks 1,4452 til 1,4472
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.04
Formel vægt 117.58
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chlorovaleronitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.