Få mere at vide
5-Chlorovaleric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chlorovaleric Acid |
| CAS | 1119-46-6 |
| Molekylær formel | C5 H9 Cl O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 5-Chloropentanoic Acid, 5-Chlorovaleric Acid, delta-Chloropentanoic Acid, delta-Chlorovaleric Acid, ω-Chloropentanoic Acid, ω-Monochlorovaleric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8) |
| SMIL | OC(=O)CCCCCl |
| IUPAC navn | 5-chloropentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.577 |
| Formel vægt | 136.029 |