missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Chlorouridine, TRC

Artikelnummer. 30366394
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366394 1 g
30355516 5 g
30356706 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366394 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4241001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2880-89-9
Molekylær formel C9 H11 Cl N2 O6
Molekylvægt (g/mol) 278.65
IUPAC navn 5-chloro-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(Cl)C(=O)NC2=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Chlorouridine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H11ClN2O6/c10-3-1-12(9(17)11-7(3)16)8-6(15)5(14)4(2-13)18-8/h1,4-6,8,13-15H,2H2,(H,11,16,17)/t4-,5-,6-,8-/m1/s1
Formel vægt 278.0306
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.