Få mere at vide
5-Chlorouracil, TRC
Artikelnummer. 30138775
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138775 25 g
30133364 10 g
30004087 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138775 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC42377525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1820-81-1
Molekylær formel C4 H3 Cl N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 146.53
Synonym 5-Chloropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Fluorouracil Imp. E (EP), 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-chloro-, Uracil, 5-chloro- (6CI,7CI,8CI), 5-Chloro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5-Chloro-2,4-dihydroxypyrimidine, 5-Chloro-2,4-pyrimidinedione, 5-Chloropyrimidine-2,4-diol, 5-Chlorouracil, NSC 28172
IUPAC navn 5-chloro-1H-pyrimidin-2,4-dion
SMIL ClC1=CNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chlorouracil
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H3ClN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
Formel vægt 145.9883