Få mere at vide
5-chlorouracil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408953
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408953 5 g 5g
11418953 25 g 25g
11428953 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408953 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11084.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1820-81-1 | C4H3ClN2O2 | 146.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1820-81-1
Molekylær formel C4H3ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 146.53
MDL nummer MFCD00006019
InChI nøgle ZFTBZKVVGZNMJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorouracil, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-chloro, uracil, 5-chloro, 5-chloro-2,4-dihydroxypyrimidine, 5-chloropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, unii-7lq4v03rny, 7lq4v03rny, 5-chloro-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 5-chloropyrimidine-2,4 1h,3h-dione 5-chlorouracil, zlchem 428
PubChem CID 15758
ChEBI CHEBI:60762
SMIL ClC1=CNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chlorouracil
Smeltepunkt >300°C
Mængde 5 g
Beilstein 127173
IUPAC navn 5-chlor-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2,4-dion
Formel vægt 146.53
Procent renhed 98%