Få mere at vide
5-Klorotrophen-2-sulfonylchlorid, 97 %
Artikelnummer. 11433774
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433774 5 g 5g
11423774 1 g 1g
11334659 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433774 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11348.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
CAS: 2766-74-7 | C4H2Cl2O2S2 | 217,08 g/mol
5-Chlorothiophene-2-sulfonylchlorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges til fremstilling af Notch-1-sparingγ -sekretasehæmmere til behandling af Alzheimers sygdom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Ikke blandbar
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares ved 4 °C. Uforenelig med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2766-74-7
Molekylær formel C4H2Cl2O2S2
Molekylvægt (g/mol) 217.08
MDL nummer MFCD00051667
InChI nøgle SORSTNOXGOXWAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorothiophene-2-sulfonylchloride, 5-chloro-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-chlorothiophene-2-sulphonyl chloride, 5-chlorothiophenesulphonyl chloride, 5-chloro-2-thienylsulfonyl chloride, 5-chloro-thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-chlorothiophenesulfonyl chloride, 5-chlorothiophen-2-sulfonyl chloride, 5-chlorothiophene-2-sulphonylchloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 5-chloro
PubChem CID 2733925
IUPAC navn 5-chlorthiophen-2-sulfonylchlorid
SMIL ClC1=CC=C(S1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chlorothiophene-2-sulfonyl chloride
Tæthed 1.623
Kogepunkt 117 °C til 120 °C (14 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.586
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 130710
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 217.09
Procent renhed 97%