Få mere at vide
5-Klorotrophen-2-sulfonylchlorid, 97 %
Beskrivelse
5-Chlorothiophene-2-sulfonylchlorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges til fremstilling af Notch-1-sparingγ -sekretasehæmmere til behandling af Alzheimers sygdom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares ved 4 °C. Uforenelig med oxidationsmidler og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chlorothiophene-2-sulfonyl chloride |
| Tæthed | 1.623 |
| Kogepunkt | 117 °C til 120 °C (14 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.586 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 130710 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandet i vand. |
| Vis mere |