Få mere at vide
5-Klorotrophen-2-sulfonamid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chlorothiophene-2-sulfonamide |
| Smeltepunkt | 115 °C til 118 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 197.67 |
| Procent renhed | 97% |