Få mere at vide
5-chlorthiophen-2-sulfonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474457
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474457 1 g 1g
11484457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20477.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53595-66-7 | C4H4ClNO2S2 | 197.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53595-66-7
Molekylær formel C4H4ClNO2S2
Molekylvægt (g/mol) 197.65
MDL nummer MFCD00052584
InChI nøgle RKLQLYBJAZBSEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-thiophenesulfonamide, 2-thiophenesulfonamide, 5-chloro, 2-chloro thiophene-5-sulfonamide, pubchem7381, 5-chlorothiophenesulfonamide, 4-18-00-06708 beilstein handbook reference, ksc490i0r, 2-chloro-5-sulfamoylthiophene, 5-chloro-2-thienylsulphonamide
PubChem CID 1241301
IUPAC navn 5-chlorthiophen-2-sulfonamid
SMIL NS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chlorothiophene-2-sulfonamide
Smeltepunkt 115°C to 118°C
Mængde 1 g
Formel vægt 197.67
Procent renhed 97%