Få mere at vide
5-chlorothiophen-2-carboxylsyre, Mikromol™
Beskrivelse
5-chlorothiophen-2-carboxylsyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 24065-33-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C5 H3 Cl O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid, 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic Acid, 2-Chloro-5-carboxythiophene, 2-Chloro-5-thiophenecarboxylic acid, 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 5-Chlorothiophen-2-carboxylic acid, NSC 14776, Rivaroxaban Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3ClO2S/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(Cl)s1 |
| IUPAC navn | 5-chlorothiophen-2-carboxylsyre |
| Vis mere |