Få mere at vide
5-chlorothiophen-2-carboxylsyre, 98 %
Artikelnummer. 11412228
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412228 5 g 5g
11422228 25 g 25g
11432228 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15209.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
CAS: 24065-33-6 | C5H3ClO2S | 162,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24065-33-6
Molekylær formel C5H3ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 162.59
MDL nummer MFCD00041426
InChI nøgle QZLSBOVWPHXCLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-chloro, 2-chloro-5-carboxythiophene, 5-chloro-2-thiophene carboxylic acid, pubchem7380, maybridge3_003717, acmc-209g8i, rivaroxaban related compound, 5-18-06-00177 beilstein handbook reference, ksc204m2j
PubChem CID 95048
IUPAC navn 5-chlorthiophen-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 149°C to 152°C
Mængde 5 g
Beilstein 118361
Formel vægt 162.6
Procent renhed 98%