Få mere at vide
5-klorotrophen-2-carboxaldehyd, 97%
Product Code. 11449867
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11449867 1 g 1g
11459867 5 g 5g
11469867 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11449867 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B22833.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7283-96-7 | C5H3ClOS | 146,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7283-96-7
Molekylær formel C5H3ClOS
Molekylvægt (g/mol) 146.59
MDL nummer MFCD00047090
InChI nøgle VWYFITBWBRVBSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-thiophenecarboxaldehyde, 2-chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 5-chlorothiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-chloro, 5-chloro-2-formylthiophene, 2-chloro-5-formylthiophene, 5-chlorothiophene-2-aldehyde, 5-chloro-2-thiophenecarbaldehyde, 5-chloro-2-thiophene-carboxaldehyde, pubchem7742
PubChem CID 81700
IUPAC navn 5-chlorthiophen-2-carbaldehyd
SMIL ClC1=CC=C(S1)C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Tæthed 1.376
Kogepunkt 88°C to 90°C (9 mmHg)
Flammepunkt 97°C (208°F)
Brydningsindeks 1.604
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 46.6
Procent renhed 97%