Få mere at vide
5-chlorothiophen-2-carbonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 15498018
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498018 5 g 5g
15408028 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61474.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 42518-98-9 | C5H2Cl2OS | 181,03 g/mol
5-Chlorothiophen-2-carbonylchlorid anvendes som mellemprodukt til rivaroxaban.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Chlorothiophene-2-carbonylchlorid anvendes som mellemprodukt
til rivaroxaban.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevar væk fra vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42518-98-9
Molekylær formel C5H2Cl2OS
Molekylvægt (g/mol) 181.03
MDL nummer MFCD00043886
InChI nøgle BMPDCQVRKDNUAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorothiophene-2-carbonylchloride, 5-chorothiophene-2-carbonyl chloride, 5-chloro-2-thiophenecarbonyl chloride, 5-chloro-thiophene-2-carbonyl chloride, 5-chloro-2-thenoyl chloride, 2-thiophenecarbonyl chloride, 5-chloro, pubchem16132, ksc235i7t, 5-chlorothiophenecarbonyl chloride, 5-chloro-2-thenoylchloride
PubChem CID 589223
IUPAC navn 5-chlorthiophen-2-carbonylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
Smeltepunkt 4 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 181.04
Procent renhed 98%