Få mere at vide
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride, 98%
Artikelnummer. 15408028
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 15408028
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61474.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 42518-98-9 | C5H2Cl2OS | 181.03 g/mol
5-Chlorothiophen-2-carbonylchlorid anvendes som mellemprodukt til rivaroxaban.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Chlorothiophene-2-carbonylchlorid anvendes som mellemprodukt
til rivaroxaban.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevar væk fra vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42518-98-9
Molekylær formel C5H2Cl2OS
Molekylvægt (g/mol) 181.03
MDL nummer MFCD00043886
InChI nøgle BMPDCQVRKDNUAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorothiophene-2-carbonylchloride, 5-chorothiophene-2-carbonyl chloride, 5-chloro-2-thiophenecarbonyl chloride, 5-chloro-thiophene-2-carbonyl chloride, 5-chloro-2-thenoyl chloride, 2-thiophenecarbonyl chloride, 5-chloro, pubchem16132, ksc235i7t, 5-chlorothiophenecarbonyl chloride, 5-chloro-2-thenoylchloride
PubChem CID 589223
IUPAC navn 5-chlorthiophen-2-carbonylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
Smeltepunkt 4°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 181.04
Procent renhed 98%