Få mere at vide
5-(Chlorosulfonyl) Isatin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Chlorosulfonyl) Isatin |
| CAS | 132898-96-5 |
| Molekylær formel | C8H4ClNO4S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,3-Dihydro-2,3-dioxo-1H-indole-5-sulfonyl Chloride, 5-Isatinsulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4ClNO4S/c9-15(13,14)4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12) |
| SMIL | ClS(=O)(=O)c1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1 |
| IUPAC navn | 2,3-dioxo-1H-indole-5-sulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.64 |
| Formel vægt | 244.955 |