missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Chlorosulfonyl-4-methylisoquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chlorosulfonyl-4-methylisoquinoline |
| CAS | 194032-16-1 |
| Molekylær formel | C10 H8 Cl N O2 S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClNO2S/c1-7-5-12-6-8-3-2-4-9(10(7)8)15(11,13)14/h2-6H,1H3 |
| SMIL | Cc1cncc2cccc(c12)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 4-methylisoquinoline-5-sulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.69 |
| Formel vægt | 240.9964 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?