Få mere at vide
5-(Chlorosulfonyl)-3-methylthiophene-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Chlorosulfonyl)-3-methylthiophene-2-carboxylic Acid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClO4S2/c1-3-2-4(13(7,10)11)12-5(3)6(8)9/h2H,1H3,(H,8,9) |
| Formel vægt | 239.9318 |