missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Chlorosaligenyl-N,N-diisopropylphosphoramidite, TRC

Artikelnummer. 30358301
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358301 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358301 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC38233325MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Chlorosaligenyl-N,N-diisopropylphosphoramidite
CAS 1620086-77-2
Molekylær formel C13H19ClNO2P
Mængde 25 mg
Synonym 6-Chloro-N,N-bis(1-methylethyl)-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-2-amine
InChI formel InChI=1S/C13H19ClNO2P/c1-9(2)15(10(3)4)18-16-8-11-7-12(14)5-6-13(11)17-18/h5-7,9-10H,8H2,1-4H3
SMIL CC(C)N(C(C)C)P1OCc2cc(Cl)ccc2O1
IUPAC navn 6-chloro-N,N-di(propan-2-yl)-4H-1,3,2-benzodioxaphosphinin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 287.72
Formel vægt 287.0842
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.