Få mere at vide
5-chlorosalicylsyre, TRC
Product Code. 30351352
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
Product Code. Mængde
30351352 100 g
1 options
Product Code. 30351352 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC380215100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Chlorosalicylic Acid
CAS 321-14-2
Molekylær formel C7H5ClO3
Mængde 100 g
Synonym 5-Chloro-2-hydroxybenzoic Acid, NSC 30111, 2-Hydroxy-5-chlorobenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
SMIL OC(=O)c1cc(Cl)ccc1O
IUPAC navn 5-chlor-2-hydroxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 172.57
Formel vægt 171.9927