Få mere at vide
5-Chloroquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloroquinoline |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClN/c10-8-4-1-5-9-7(8)3-2-6-11-9/h1-6H |
| Formel vægt | 163.0189 |