Tekniske data
| Alpha vektor | CHLOROQUINOLINE |
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloroquinoline |
| CAS | 635-27-8 |
| Smeltepunkt | 28°C to 32°C |
| Flammepunkt | 263°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C9 H6 Cl N |
| MDL nummer | 00239413 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.61 |