missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Chloroquinoline-8-sulfonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloroquinoline-8-sulfonyl Chloride, Hydrochloride |
| CAS | 21121-54-0 |
| Molekylær formel | C9 H5 Cl2 N O2 S . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5Cl2NO2S.ClH/c10-7-3-4-8(15(11,13)14)9-6(7)2-1-5-12-9;/h1-5H;1H |
| SMIL | Cl.Clc1ccc(c2ncccc12)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 5-chloroquinoline-8-sulfonyl chloride;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.57 |
| Formel vægt | 296.9185 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?