Få mere at vide
5-Chloroquinoline-8-sulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloroquinoline-8-sulfonic Acid |
| CAS | 90225-09-5 |
| Molekylær formel | C9 H6 Cl N O3 S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClNO3S/c10-7-3-4-8(15(12,13)14)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5H,(H,12,13,14) |
| SMIL | OS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c2cccnc12 |
| IUPAC navn | 5-chloroquinoline-8-sulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.67 |
| Formel vægt | 242.9757 |