Få mere at vide
5-Chloroquinolin-8-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 17963816
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17963816 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17963816 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0312.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-Chloroquinolin-8-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cloxiquine
CAS 130-16-5
Analyt- eller komponentnavne Cloxiquine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H6 Cl N O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cloxiquine, 5-Chloro-8-hydroxyquinoline, 5-Chloro-8-oxyquinoline, 5-Chloro-8-quinolinol, 5-Chloroquinoline-8-ol, 5-Chlorooxine, 8-Hydroxy-5-chloroquinoline, Cloxyquin, Dermofongin, Dermofungin, NSC 35083, NSC 53182, NSC 74943, Clioquinol Imp. A (EP), Clioquinol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C9H6ClNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H
SMIL Oc1ccc(Cl)c2cccnc12
IUPAC navn 5-chloroquinolin-8-ol
Molekylvægt (g/mol) 179.6
Mængde 100 mg
Formel vægt 179,0138 g/mol