Få mere at vide
5-Kloryridin-3-borsyre, 95%
Artikelnummer. 12113751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12113751 1 g 1g
12123751 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12113751 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445360010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 872041-85-5 | C5H5BClNO2 | 157,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 872041-85-5
Molekylær formel C5H5BClNO2
Molekylvægt (g/mol) 157.36
MDL nummer MFCD06798243
InChI nøgle NJXYBTMCTZAUEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloropyridine-3-boronic acid, 5-chloropyridin-3-yl boronic acid, 5-chloro-3-pyridineboronic acid, 3-chloropyridine-5-boronic acid, 5-chloro-3-pyridinyl boronic acid, 5-chloro-3-pyridyl boronic acid, 5-chloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-chloro-5-pyridyl boronic acid, 5-chloro-3-pyridineboronicacid, pubchem17397
PubChem CID 20111877
IUPAC navn (5-chlorpyridin-3-yl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC(Cl)=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloropyridine-3-boronic acid
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 157.36
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloropyridine-3-boronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.