Få mere at vide
5-chloropyridin-2-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414007
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15414007 1 g 1g
15424007 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30923.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
CAS: 86873-60-1 | Molekylformel: C6H4ClNO2 | Molekylvægt: 157,553 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86873-60-1
Molekylær formel C6H4ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 157.553
MDL nummer MFCD04114192
InChI nøgle GJLOKYIYZIOIPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloropicolinic acid, 5-chloro-2-picolinic acid, 5-chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-chloro-pyridine-2-carboxylic acid, 5-chloro-2-carboxypyridine, 2-carboxy-5-chloropyridine, 5-chloropyridine-2-carboxylicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-chloro, pubchem10379, 5-chloro-picolinic acid
PubChem CID 2762872
IUPAC navn 5-chlorpyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=NC=C1Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloropyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 166 °C til 171 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 157.56
Procent renhed 95%