Få mere at vide
5-Chloropyridine-2-boronic acid, 95%
Description
5-chlorpyridin-2-boronsyre blev anvendt som reagens i organisk syntese. Bruges også som farmaceutiske mellemprodukter. Anvendes i suzuki-Miyaura koblingsprocesser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-chlorpyridin-2-boronsyre blev brugt som reagens i organisk syntese. Bruges også som farmaceutiske mellemprodukter. Anvendes i suzuki-Miyaura koblingsprocesser.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloropyridine-2-boronic acid |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 157.37 |
| Procent renhed | 95% |