Få mere at vide
5-Kloryridin-2-boronsyre, 95%
Artikelnummer. 15439257
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15439257 250 mg 250mg
15429257 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52515.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
CAS: 652148-91-9 | C5H5BClNO2 | 157,36 g/mol
5-chlorpyridin-2-boronsyre blev anvendt som reagens i organisk syntese. Bruges også som farmaceutiske mellemprodukter. Anvendes i suzuki-Miyaura koblingsprocesser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-chlorpyridin-2-boronsyre blev brugt som reagens i organisk syntese. Bruges også som farmaceutiske mellemprodukter. Anvendes i suzuki-Miyaura koblingsprocesser.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 652148-91-9
Molekylær formel C5H5BClNO2
Molekylvægt (g/mol) 157.36
MDL nummer MFCD07368862
InChI nøgle JEGHCYRKSUGHJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-pyridineboronic acid, 5-chloropyridine-2-boronic acid, 5-chloropyridin-2-yl boronic acid, 2-borono-5-chloropyridine, 5-chloropyridine-2-boronicacid, 3-chloropyridine-6-boronic acid, 5-chloro-2-pyridyl boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-pyridinyl, pubchem13568, acmc-209npx
PubChem CID 22832086
IUPAC navn (5-chlorpyridin-2-yl)borsyre
SMIL B(C1=NC=C(C=C1)Cl)(O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Chloropyridine-2-boronic acid
Mængde 250 mg
Formel vægt 157.37
Procent renhed 95%