Få mere at vide
5-chloropyridin-3-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10147112
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10147112 10 g 10g
10748253 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10147112 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB00891EA
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 74115-12-1
Molekylær formel C5H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 129.543
MDL nummer MFCD00006379
InChI nøgle TUIDQYRZDZRHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-hydroxypyridine, 5-chloro-3-pyridinol, 3-chloro-5-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 5-chloro, 5chloro-3-pyridinol, pubchem6628, 3-chloro-5-pyridinol, acmc-209otf, 5-chloranylpyridin-3-ol, 3chloro-5-hydroxypyridine
PubChem CID 582305
IUPAC navn 5-chlorpyridin-3-ol
SMIL C1=C(C=NC=C1Cl)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Chloropyridin-3-ol
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel Cl(C5H3N)OH
Mængde 10 g
Formel vægt 129.55
Procent renhed 97%