Få mere at vide
(5-Chloropyridin-2-yl)methanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5-Chloropyridin-2-yl)methanamine |
| CAS | 67938-76-5 |
| Molekylær formel | C6 H7 Cl N2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClN2/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H,3,8H2 |
| SMIL | NCc1ccc(Cl)cn1 |
| IUPAC navn | (5-chloropyridin-2-yl)methanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.586 |
| Formel vægt | 142.03 |