Få mere at vide
5-(Chloropyridin-2-yl-carbamoyl)pyrazine, Mikromol™
Beskrivelse
5-(Chloropyridin-2-yl-carbamoyl)pyrazine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Chloropyridin-2-yl-carbamoyl)pyrazine |
| CAS | 349125-10-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-(Chloropyridin-2-yl-carbamoyl)pyrazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H7 Cl N4 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-(Chloropyridin-2-yl-carbamoyl)pyrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7ClN4O/c11-7-1-2-9(14-5-7)15-10(16)8-6-12-3-4-13-8/h1-6H,(H,14,15,16) |
| SMIL | Clc1ccc(NC(=O)c2cnccn2)nc1 |
| IUPAC navn | N-(5-chloropyridin-2-yl)pyrazine-2-carboxamide |
| Vis mere |