Få mere at vide
5-chlorpyridazin-3(2H)-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10450574
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10450574 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10021724 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10450574 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08305DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 660425-07-0
Molekylær formel C4H3ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 130.53
MDL nummer MFCD12198134
InChI nøgle NHMLZGFOEYLZEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloropyridazin-3-2h-one, 5-chloropyridazin-3 2h-one, 5-chloropyridazin-3-ol, 5-chloro-2h-pyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone, 5-chloro, acmc-20dlsu, 5-chloropyridazin-3-one, 5-chloropyridazine-3-ol, 5-chloro-pyridazin-3-one, 5-chloropyridazin-3 2h one
PubChem CID 19905718
IUPAC navn 4-chlor-lH-pyridazin-6-on
SMIL ClC1=CC(=O)NN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-chloropyridazin-3(2H)-one
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 130.53
Procent renhed 97%