Få mere at vide
5-chlorpyrazin-2-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435347
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15435347 1 g 1g
15445347 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32596.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
CAS: 36070-80-1 | Molekylformel: C5H3ClN2O2 | Molekylvægt: 158,541 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36070-80-1
Molekylær formel C5H3ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 158.541
MDL nummer MFCD09033269
InChI nøgle FXJOTWLLDJYKAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-pyrazinecarboxylic acid, 5-chloro-pyrazine-2-carboxylic acid, 5-chloropyrazinoic acid, pyrazinecarboxylic acid, 5-chloro, 5-chlopopyrazine-2-carboxylic acid, 2-pyrazinecarboxylic acid, 5-chloro, 2-carboxy-5-chloropyrazine, 5-chloro-pyrazine-2-carboxylicacid, 2-carboxy-5-chloro-pyrazine, ksc222q7d
PubChem CID 465472
IUPAC navn 5-chlorpyrazin-2-carboxylsyre
SMIL C1=C(N=CC(=N1)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 150 °C til 160 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 158.54
Procent renhed 95%