Få mere at vide
5-Chlorooxindole, 98%
Artikelnummer. 11449486
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449486 5 g 5g
11459486 25 g 25g
11469486 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449486 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19210.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17630-75-0 | C8H6ClNO | 167.59 g/mol
5-chlor-2-oxindol blev anvendt til kvantificering af 5-chlor-2-oxindol, samtidig med alle dets potentielle positionsisomerer under anvendelse af et enkelt, meget specifikt, normalfase-chromatografisk system. 5-Chloro-2-oxindol (5-Chlorooxindol) er et udgangsmateriale for tenidap-natrium, en farmaceutisk lægemiddelkandidat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-chlor-2-oxindol blev brugt til kvantificering af 5-chlor-2-oxindol, samtidig med alle dets potentielle positionsisomerer under anvendelse af et enkelt, meget specifikt, normalfase-chromatografisk system. 5-Chloro-2-oxindol (5-Chlorooxindol) er et udgangsmateriale for tenidap-natrium, en farmaceutisk lægemiddelkandidat.
Opløselighed Lidt opløselig (2,0
g/L) (25 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17630-75-0
Molekylær formel C8H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 167.59
MDL nummer MFCD00191927
InChI nøgle WWJLCYHYLZZXBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorooxindole, 5-chloroindolin-2-one, 5-chloro-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-chloro-2-indolinone, 5-chloro-1,3-dihydro-indol-2-one, 5-chloro-2-oxindole, 2h-indol-2-one, 5-chloro-1,3-dihydro, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 2-indolinone, 5-chloro, 5-chlorooxindol
PubChem CID 152801
SMIL ClC1=CC=C2NC(=O)CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chlorooxindole
Smeltepunkt 196°C to 200°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly Soluble (2.0g/L) (25°C).
IUPAC navn 5-chlor-2,3-dihydro-lH-indol-2-on
Formel vægt 167.6
Procent renhed 98%