missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Chloronicotinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloronicotinic Acid |
| CAS | 22620-27-5 |
| Molekylær formel | C6 H4 Cl N O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-Chloro-3-pyridinecarboxylic Acid, NSC 63881 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-1-4(6(9)10)2-8-3-5/h1-3H,(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)c1cncc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 5-chloropyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.554 |
| Formel vægt | 156.993 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?