missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Chloronicotinic acid, 97%

Artikelnummer. 11326919
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326919 5 g 5g
11316919 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11326919 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26804.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 22620-27-5 | C6H4ClNO2 | 157.553 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 22620-27-5
Molekylær formel C6H4ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 157.553
MDL nummer MFCD00128901
InChI nøgle XYLPLVUYPAPCML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloronicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-chloro, 5-chloro-nicotinic acid, 5-chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 5-chlornicotins, pubchem11089, acmc-209fxn, 3-carboxy-5-chloropyridine, ksc205g2r, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-chloro
PubChem CID 247986
IUPAC navn 5-chloropyridine-3-carboxylic acid
SMIL C1=C(C=NC=C1Cl)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Chloronicotinic acid
Smeltepunkt 169°C to 171°C
Mængde 5 g
Formel vægt 157.56
Procent renhed 97%

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.