Få mere at vide
5-Chloronaphthalene-2-sulfonyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30349307
Skift visning
Mængde:
500 mg
Product Code. Mængde
30349307 500 mg
1 options
Product Code. 30349307 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC371500500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Chloronaphthalene-2-sulfonyl Chloride
CAS 89108-45-2
Molekylær formel C10 H6 Cl2 O2 S
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H6Cl2O2S/c11-10-3-1-2-7-6-8(15(12,13)14)4-5-9(7)10/h1-6H
SMIL Clc1cccc2cc(ccc12)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 5-chloronaphthalene-2-sulfonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 261.12
Formel vægt 259.9466