Få mere at vide
5-chloronaftalen-2-sulfonsyre, kaliumsalt, TRC
Artikelnummer. 30358989
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30358989 1 g
1 options
Artikelnummer. 30358989 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3709251G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloronaphthalene-2-sulfonic Acid, Potassium Salt
CAS 1024267-23-9
Molekylær formel C10 H6 Cl O3 S . K
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H7ClO3S.K/c11-10-3-1-2-7-6-8(15(12,13)14)4-5-9(7)10;/h1-6H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
SMIL [K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(Cl)cccc2c1
IUPAC navn kalium; 5-chloronaphthalen-2-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 280.77
Formel vægt 279.9363