missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Chloronaphthalene-1-sulfonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloronaphthalene-1-sulfonyl Chloride |
| CAS | 6291-07-2 |
| Molekylær formel | C10 H6 Cl2 O2 S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6Cl2O2S/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)15(12,13)14/h1-6H |
| SMIL | Clc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 5-chloronaphthalene-1-sulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.12 |
| Formel vægt | 259.9466 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?