missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Chloronaphthalene-1-sulfonyl Chloride, TRC

Artikelnummer. 30359490
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359490 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359490 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3710005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Chloronaphthalene-1-sulfonyl Chloride
CAS 6291-07-2
Molekylær formel C10 H6 Cl2 O2 S
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H6Cl2O2S/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)15(12,13)14/h1-6H
SMIL Clc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 5-chloronaphthalene-1-sulfonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 261.12
Formel vægt 259.9466
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.