missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Chloronaphthalen-1-amine, TRC

Artikelnummer. 30359349
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359349 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359349 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC35020010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Chloronaphthalen-1-amine
CAS 2750-80-3
Molekylær formel C10H8ClN
Mængde 10 mg
Synonym 5-Chloro-1-naphthalenamine, 5-Chloro-1-naphthylamine
InChI formel InChI=1S/C10H8ClN/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6H,12H2
SMIL Nc1cccc2c(Cl)cccc12
IUPAC navn 5-chloronaphthalen-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 177.63
Formel vægt 177.0345
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.