Få mere at vide
5-(Chloromethyl)uracil, 97%
Artikelnummer. 11465460
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465460 0.25 g 0.25g
11475460 1 g 1g
11485460 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465460 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044639.01
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3590-48-5 | C5H5ClN2O2 | 160.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3590-48-5
Molekylær formel C5H5ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 160.56
MDL nummer MFCD00218445
InChI nøgle UCDUBKRXOPMNGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloromethyl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-chloromethyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-chloromethyl, 5-chloromethyluracil, 5-chloromethyl uracil, acmc-1ady4, 5-chloromethyl-2,4-pyrimidinediol, 5-chloromethyl pyrimidine-2,4-diol, 5-chloromethyl uracil 250mg
PubChem CID 236125
SMIL ClCC1=CNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5- (Chloromethyl)uracil
Mængde 0.25 g
IUPAC navn 5-(chlormethyl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2,4-dion
Formel vægt 160.56
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver