Få mere at vide
5-(chlormethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1, 2, 4-oxadiazole |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-chloromethyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 3-phenyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-phenyl, pubchem16349, aronis24545, 5-chloromethyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol, 1,2,4-oxadiazole,5-chloromethyl-3-phenyl |
| Formel vægt | 194.62 |
| Procent renhed | 97% |