Få mere at vide
5-(chlormethyl)-3-(4-chlorphenyl)-1,2,4-oxadiazol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2702358 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
Artikelnummer. 10573022
Brand: Thermo Scientific CD02742CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 57238-75-2
Molekylær formel C9H6Cl2N2O
Molekylvægt (g/mol) 229.06
MDL nummer MFCD00119077
InChI nøgle BJVYSQGEJHKTBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-4-chloro-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl, 5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl, zlchem 1100
PubChem CID 2735758
IUPAC navn 5-(chlormethyl)-3-(4-chlorphenyl)-1,2,4-oxadiazol
SMIL ClCC1=NC(=NO1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Chloromethyl)-3-(4-chlorophenyl)-1, 2, 4-oxadiazole
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Mængde 250 mg
Emballage Ravfarvet glasflaske
Analyseprocentområde 95%
Formel vægt 229.07
Procent renhed 95%