Få mere at vide
5-(chlormethyl)-3-(4-chlorphenyl)-1,2,4-oxadiazol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10692495
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10692495 10 g 10g
10573022 250 mg 250mg
10141212 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10692495 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD02742EA
Kemiske identifikatorer
CAS 57238-75-2
Molekylær formel C9H6Cl2N2O
Molekylvægt (g/mol) 229.06
MDL nummer MFCD00119077
InChI nøgle BJVYSQGEJHKTBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-4-chloro-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl, 5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl, zlchem 1100
PubChem CID 2735758
IUPAC navn 5-(chlormethyl)-3-(4-chlorphenyl)-1,2,4-oxadiazol
SMIL ClCC1=NC(=NO1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Chloromethyl)-3-(4-chlorophenyl)-1, 2, 4-oxadiazole
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 95%
Formel vægt 229.07
Procent renhed 95%