Få mere at vide
5-(chlormethyl)-3-(2-thienyl)-1,2,4-oxadiazol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10455132
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10455132 250 mg 250mg
10591292 1 g 1g
10516724 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10455132 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00120CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 63417-81-2
Molekylær formel C7H5ClN2OS
Molekylvægt (g/mol) 200.64
MDL nummer MFCD03407322
InChI nøgle YOUDLOUFERNGRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloromethyl-3-2-thienyl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-thiophen-2-yl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-chloromethyl-3-2-thienyl, 5-chloromethyl-3-thien-2-yl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-thiophen-2-yl-1,2,4 oxadiazole, 2-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl thiophene, 5-chloromethyl-3-thiophen-2-yl-1,2,4 oxadia zole
PubChem CID 736830
IUPAC navn 5-(chlormethyl)-3-thiophen-2-yl-1,2,4-oxadiazol
SMIL ClCC1=NC(=NO1)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Chloromethyl)-3-(2-thienyl)-1, 2, 4-oxadiazole
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 200.65
Procent renhed 95%